Learn More
PF-573228, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463988
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16463988 10 mg 10mg
16414996 100 mg 100mg
16410347 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16463988 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10461
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress PF-573228 is a potent and selective FAK inhibitor with IC50 of 4 nM for purified recombinant catalytic fragment of FAK.
PF-573228 is a potent and selective FAK inhibitor with IC50 of 4 nM for purified recombinant catalytic fragment of FAK.
Specifica
Materiale o nome chimico PF-573228
CAS 869288-64-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H20F3N5O3S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (50.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(NC3=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC4=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C4)=N3)C=C2)CC1
Molecular Weight (g/mol) 491.49
Peso formulazione 491.49
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only