Learn More
PF-CBP1 hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488008
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16488008
Marca: Medchem Express HY19999A
MedChemExpress PF-CBP1 hydrochloride is a highly selective inhibitor of the CREB binding protein bromodomain (CBP BRD).
PF-CBP1 inhibits CREBBP and EP300 bromodomains with IC50 of 125 nM and 363 nM respectively. PF-CBP1 hydrochloride reduces LPS-induced inflammatory cytokines expression (IL-1β, IL-6 and IFN-β) in primary macrophages. PF-CBP1 hydrochloride also downregulates RGS4 expression cortical neurons and can be used for the research of neurological disorders, including epilepsy and parkinson's disease, et al.
Specifica
Materiale o nome chimico PF-CBP1 hydrochloride
CAS 2070014-93-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H37ClN4O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (190.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCOC1=CC=C(CCC2=NC3=CC(C4=C(C)ON=C4C)=CC=C3N2CCN5CCOCC5)C=C1.Cl[H]
Molecular Weight (g/mol) 525.08
Peso formulazione 525.08
Percent Purity 95.95%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.