missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-CBP1 hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16420478
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16420478

Marca: Medchem Express HY19999A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress PF-CBP1 hydrochloride is a highly selective inhibitor of the CREB binding protein bromodomain (CBP BRD).

PF-CBP1 inhibits CREBBP and EP300 bromodomains with IC50 of 125 nM and 363 nM respectively. PF-CBP1 hydrochloride reduces LPS-induced inflammatory cytokines expression (IL-1β, IL-6 and IFN-β) in primary macrophages. PF-CBP1 hydrochloride also downregulates RGS4 expression cortical neurons and can be used for the research of neurological disorders, including epilepsy and parkinson's disease, et al.

Specifica

Materiale o nome chimico PF-CBP1 hydrochloride
CAS 2070014-93-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H37ClN4O3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (190.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCOC1=CC=C(CCC2=NC3=CC(C4=C(C)ON=C4C)=CC=C3N2CCN5CCOCC5)C=C1.Cl[H]
Molecular Weight (g/mol) 525.08
Peso formulazione 525.08
Percent Purity 95.95%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato