missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF9 tetrasodium salt, Tocris Bioscience™

Codice prodotto. 18014442
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18014442

Marca: Tocris Bioscience 4074/1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Potent GPR17 agonist

Potent agonist of GPR17 (EC50 = 36 pM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico PF9 tetrasodium salt
CAS 851265-78-6
Formula molecolare C18H16N5Na4O13P3
Quantità 1 mg
Sinonimo pf9 tetrasodium salt, 2-phenylethynyl adenosine-5'-triphosphate tetrasodium salt
InChI Key ONTPGXYSNYMMOK-YEJXUIBNSA-J
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=NC3=C(C(=N2)N)N=CN3C4C(C(C(O4)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O)O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC Name tetrasodium;[[[(2R,3S,4R)-5-[6-amino-2-(2-phenylethynyl)purin-9-yl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl] phosphate
Molecular Weight (g/mol) 695.228
PubChem CID 90488909
Peso formulazione 695.23
Percent Purity >98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato