Learn More
KARTELL PFA Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bottles made of transparent fluorinated resin with high temperature and chemical resistance (-250°C to +270°C).
- Provided with leakproof closure.
- MATERIAL: PFA
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 3,38 once |
| Colore | Clear |
| Materiale | PFA |
| Imballaggio | Bag |
| Quantità | 1 |
| Sterilità | Non sterile |
| Certificazione/Conformità | None |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |