Learn More
BRAND™ PFA Reagent Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PerFluoroAlkoxy (PFA) construction
- Narrow neck
- Autoclavable
- Easy to clean
- Withstands temperatures from -200 to 260°C
- Includes thread S28 and screw cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Colore | Translucent |
| Da utilizzare con (applicazione) | For long-term storage of solvents and standards |
| Intervallo del volume di riempimento | 1000mL |
| Include | Screw cap with a molded sealing ring for a positive seal |
| Materiale | PFA |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Materiale chiusura | PFA |
| Vedi altri risultati |