Learn More
BRAND™ PFA Reagent Bottle
Codice prodotto. 10485742 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10485742
Marca: BRAND™ 128928
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring provides a positive, leak-resistant seal.
  • PerFluoroAlkoxy (PFA) construction
  • Narrow neck
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • Withstands temperatures from -200 to 260°C
  • Includes thread S28 and screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Procedura di pulizia Autoclaving
Colore Translucent
Da utilizzare con (applicazione) Designed for long-term storage of solvents and standards
Materiale PFA
Temperature Range (Metric) –200 to 260°C
Closure Included
Bocca Stretta
Product Type Reagent Bottle
Materiale chiusura PFA
Dimensione chiusura S28
Tipo di chiusura Screw Cap