Learn More
BRAND™ PFA Reagent Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- PerFluoroAlkoxy (PFA) construction
- Narrow neck
- Autoclavable
- Easy to clean
- Withstands temperatures from -200 to 260°C
- Includes thread S28 and screw cap
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Procedura di pulizia | Autoclaving |
| Colore | Translucent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for long-term storage of solvents and standards |
| Materiale | PFA |
| Temperature Range (Metric) | –200 to 260°C |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Product Type | Reagent Bottle |
| Materiale chiusura | PFA |
| Show More |