Learn More
BrandTech™ VITLAB™ PFA Round Bottom Flasks
Take advantage of PFA, which is especially suitable for use in trace analysis, with Vitlab™ PFA Round Bottom Flasks. They have high thermal stability, from -200 °C to +260 °C, and are autoclavable.
111.00€ - 153.00€
Specifica
Materiale | PFA |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for use in trace analysis |
N. per confezione | 1 |
Autoclavabile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10384311
|
BrandTech™
107997 |
500 ml |
153.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10777991
|
BrandTech™
107897 |
250 ml |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Transparent
- Neck with NS 29/32
- Suitable as safety flask
- For use with rotary evaporators (operation at room temperature) to collect distilled-off liquid.
- High thermal stability and chemical resistance
Specifica
PFA | |
Suitable for use in trace analysis | |
1 | |
Sì |