Learn More
BRAND™ PFA Technical Grade Wash Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | PFA |
| Quantità | 1 |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 25 |
| Materiale chiusura | ETFE |