Learn More
Masterflex™ PFA Tubing
Codice prodotto. 11984938
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
12.8 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
Codice prodotto. 11984938
Marca: Masterflex™ 0637126
Specifica
Certificazione/Conformità FDA compliant, USDA (food)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 12.8 mm
Materiale PFA
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Overall Length (Metric) 7.5 m
Spessore (sistema metrico) 0.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transfer ultrapure fluid pressure or high temperature in the chemical, pharmaceutical, mechanical, electrical, automobile
Min. Operating Temperature (Metric) -195°C
Quantità confezione 1 Pack
Flexibility Semirigid
Pressione massima 10 bar at 20°C
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C