Learn More
BRAND™ PFA Wide Neck Reagent Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PerFluoroAlkoxy (PFA) construction
- Narrow neck
- Autoclavable
- Easy to clean
- Withstands temperatures from -200 to 260°C
- Includes thread S28 and screw cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Long-Term Storage of Solvents and Standards |
| Materiale | PFA |
| Temperature Range (Metric) | –200 to 260°C |
| Product Type | Wide Mouth Bottle |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Autoclavabile | Autoclavable |