Learn More
Tocris Bioscience™ PFI 1
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18094782
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18094782
Marca: Tocris Bioscience™ 4445/10
BET bromodomain inhibitor
Potent BET bromodomain inhibitor; exhibits inhibitory activity at bromodomain-containing protein (BRD) 2 and BRD4 (IC50 values are 98 and 220 nM respectively). Induces apoptosis and G1 cell cycle arrest in BET inhibitor-sensitive cell lines (MV4;11). Also downregulates Aurora B expression in MV4;11 cells. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1403764-72-6
Formula molecolare C16H17N3O4S
Specifica
Materiale o nome chimico PFI 1
Quantità 10 mg
Peso formulazione 347.39
Purezza >98%
Peso molecolare 347.389