missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ PFN1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Beskrivning
- Sequence: MAGWNAYIDNLMADGTCQDAAIVGYKDSPSVWAAVPGKTFVNITPAEVGVLVGKDRSSFYVNGLTLGGQKCSVIRDSLLQDGEFSMDLRTKSTGGAPTFNVTVTKTDKTLVLLMGKEGVHGGLINKKCYEMASHLRRSQY
Specifikationer
Specifikationer
| Numero di accesso | AAH06768 |
| ID gene (immissione) | 5216 |
| Nome | profilin 1 |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Simbolo del gene | PFN1 |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Tag proteine | GST |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering