Learn More
Abnova™ PFN1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16128981
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16128981
Marca: Abnova™ H00005216P01.10ug
Human PFN1 full-length ORF ( AAH06768, 1 a.a. - 140 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAGWNAYIDNLMADGTCQDAAIVGYKDSPSVWAAVPGKTFVNITPAEVGVLVGKDRSSFYVNGLTLGGQKCSVIRDSLLQDGEFSMDLRTKSTGGAPTFNVTVTKTDKTLVLLMGKEGVHGGLINKKCYEMASHLRRSQY
Specifica
Numero di accesso AAH06768
ID gene (immissione) 5216
Nome profilin 1
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Simbolo del gene PFN1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer