Learn More
Abnova™ Pfu DNA Polymerase
Codice prodotto. 16002565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 units
2500 units
500 units
Dimensione della confezione:
1000 unità
2500 unità
500 unità
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16002565 500 units 500 unità
16082555 1000 units 1000 unità
16092555 2500 units 2500 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16002565 Fornitore Abnova™ N. del fornitore D0014.500Units
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
useful for polymerization reactions requiring high-fidelity synthesis.
  • In addition to 5′-3′ DNA polymerase activity, it also possesses 3′-5′ exonuclease (proofreading) activity.
  • Pfu DNA Polymerase exhibits the lowest error rate of any thermostable DNA polymerase studied, is even up to ten fold more accurate than normal Taq DNA polymerase.
  • Consequently, Pfu DNA Polymerase is useful for polymerization reactions requiring high-fidelity synthesis.
Specifica
Concentrazione 5 U/μL
Content And Storage Store at -20°C Guaranteed stable for 6 months when properly stored
Quantità 500 units
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Tampone di conservazione 20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0.5% Nonidet P40, 0.5% Tween 20 and 50% glycerol