Learn More
Schmidlin™ PG Plus FID Tower H2 and Zero Air Generator
Codice prodotto. 17718889
Encompass_Preferred
Click to view available options
Portata:
100 mL/min.
250 mL/min.
500 mL/min.
Wattage:
65 W
115 W
180 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17718889
Marca: Schmidlin™ DBFTHG500EU
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
  • Increase efficiency and improve performance
  • On-demand supply 24/7
  • Zero air <0.1 ppm
  • THC Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
Specifica
Profondità (sistema metrico) 58 cm
Portata 500 mL/min.
Altezza (sistema metrico) 49 cm
Temperatura operativa ambiente max 35°C
Pressione di uscita 11 bar
Larghezza (sistema imperiale) 55 in.
Larghezza (sistema metrico) 140 cm
Collegamenti Outlet: 1/8 in.
Requisiti elettrici 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Purezza dell'azoto >99.9996%
Wattage 180 W
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.