Learn More
pH 10 Buffer Standard, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16341206 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 16341206
Marca: SPEX Certiprep PHBUFF10500
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
pH10 SI Units
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico pH 10 Buffer Standard
Concentrazione 10 mol/L
Da utilizzare con (applicazione) pH Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Tipo di soluzione Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Various
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: disodium tetraborate
Product intended for laboratory use only