Learn More
pH 3 Buffer Standard, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16381206 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 16381206
Marca: SPEX Certiprep PHBUFF3500
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
pH3 SI Units
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Materiale o nome chimico pH 3 Buffer Standard
Concentrazione 3 mol/L
Da utilizzare con (applicazione) pH Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Tipo di soluzione Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Various
Product intended for laboratory use only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado