Learn More
pH 3 Buffer Standard, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descripción
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| pH | 3 SI Units |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | pH 3 Buffer Standard |
| Concentrazione | 3 mol/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | pH Calibration |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Tipo di soluzione | Standard |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Various |
Product intended for laboratory use only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido