Learn More
pH 4 Buffer Standard, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| pH | 4 SI Units |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | pH 4 Buffer Standard |
| Concentrazione | 4 mol/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | pH Calibration |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Tipo di soluzione | Standard |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Various |
Product intended for laboratory use only