Learn More
pH 5.5 Monobasic/Dibasic Potassium Phosphate Buffered Eluent in Accordance with United States Pharmacopoeia (USP), Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12802483 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 12802483
Marca: Reagecon USP8905
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Easy-to-use, tested, certified, NIST traceable, and shelf-stable, buffered eluent.
  • Buffered Eluent for Chromatography, Buffered Eluent Mobile Phase
  • Developed, formulated, and specified in accordance with United States pharmacopeia requirements
  • NIST traceable
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
Specifica
Descrizione articolo pH 5.5 ± 0.02 pH units
Quantità 500 mL
Conservazione HDPE Bottle GL45
Da utilizzare con Mobile Phase Eluent