Learn More
pH 7 Buffer Standard, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16321216 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 16321216
Marca: SPEX Certiprep PHBUFF7500
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
pH7 SI Units
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico pH 7 Buffer Standard
Concentrazione 7 mol/L
Da utilizzare con (applicazione) pH Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Tipo di soluzione Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Various
Product intended for laboratory use only