Learn More
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 pH/Conductivity Benchtop Meters, Measures conductivity, TDS and temperature
Codice prodotto. 12983517
Click to view available options
Modello:
PC 700 Meter with pH Electrode
pH 700, Double Junction Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12983517
Marca: Oakton™ 01X543601
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
An affordable way to take consistent, accurate conductivity measurements in your laboratory.
Compact, space-saving design with a larger, easier-to-read display
  • Low cost plus high performance
  • Large dual display
  • Built-in memory function
  • Hold function
  • Built-in memory function
  • Available with built-in electrode stand
  • Selectable manual or Automatic Temperature Compensation
Note: Cat. No. 13-620-461 does not come with a probe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (mV) ±0.2 within 199.9mV, ±2 beyond 200mV
Precisione (pH) ±0.01
Precisione (TDS) ±1% FS
Punti di calibrazione 5
Tipo di display LCD
Measurement Modes pH, Conductivity, Temperature
Intervallo (conduttività) 0 μS/cm to 200 mS/cm
Intervallo (mV) ±2000 mV
Intervallo (pH) 0 to 14
Intervallo (TDS) 0ppm to 100ppt at 0.5 factor (200ppt at 1 factor)
Risoluzione (pH) 0.01
Temperature Range (Metric) 0°C to 100°C
Da utilizzare con (applicazione) Measures pH, mV, conductivity, total dissolved solids (TDS), and temperature (C or F)
Include PC 700 meter with pH electrode, conductivity/temperature probe, electrode stand
Modello PC 700 Meter with pH Electrode
Tipo di sonda Conductivity/Temperature
Product Type pH/Con 700
Risoluzione (conduttività) 0.01μS/cm, 0.1μS/cm, 1μS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
Risoluzione (mV) 0.1 Within 199.9mV, ±1 beyond 199.9mV
Risoluzione (TDS) 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, 0.1ppt
Compensazione della temperatura Automatic or manual from 0° to 100°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 212°F
Risoluzione temperatura 0.1°C
Warranty 3 Years
Tensione 120/240 V