Learn More
Sacchetti tampone pH
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12683516 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 x 20 mL
pH:
10
4, 7, 10
Dimensione della confezione:
597mL
600mL
Codice prodotto. 12683516
Marca: Mettler Toledo 51302079
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Buffer solutions in sealed sachets for easy and precise calibration of pH measurement equipment.
  • Traceable to NIST primary standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue/White
Concentrazione 0.02 M
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 30 x 20 mL
Tipo di soluzione Buffer
Imballaggio Sacchetti tampone
Grado Laboratory