Learn More
Sacchetti tampone pH
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-194215 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 x 20 mL
pH:
10
4, 7, 10
Dimensione della confezione:
597mL
600mL
Codice prodotto. 10431721
Marca: Mettler Toledo 51302079
Edge
Buffer solutions in sealed sachets for easy and precise calibration of pH measurement equipment.
  • Traceable to NIST primary standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue/White
Concentrazione 0.02 M
Da utilizzare con (applicazione) Calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 30 x 20 mL
Tipo di soluzione Buffer
Imballaggio Sacchetti tampone
Grado Laboratory