Learn More
Soluzione tampone Jenway™ pH 10
Click to view available options
Quantità:
10 x 12 ml
pH:
7
10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Offers a range of pH buffers to care for your Jenway pH electrodes. There is also a range of storage solutions and fill solutions tailored to your specific probe.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per elettrodi per pH |
| pH | 10 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 10 x 12 ml |
| Imballaggio | 12mL Sachet |