Learn More
Soluzioni tampone pH 12.00
Codice prodotto. 10172292
Click to view available options
Quantità:
1000 ml
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10172292
Marca: Chem-Lab CL03.0207.1000
Designed for pH measurement and maintenance in alkaline samples. Buffer Solution, pH 12.00, Chem-Lab is a solution of phosphate and sodium hydroxide, with a pH level of 12.00 ±0.02 at 20°C. Solution is traceable to standard reference materials (SRM) from NIST.
pH Levels ± 0.02:
  • pH 12.58 — 0°C
  • pH 12.26 — 10°C
  • pH 12.00 — 20°C
  • pH 11.88 — 25°C
  • pH 11.75 — 30°C
  • pH 11.53 — 40°C
  • pH 11.31 — 50°C
  • pH 11.09 — 60°C
  • pH 10.88 — 70°C
  • pH 10.68 — 80°C
  • pH 10.48 — 90°C
Specifica
CAS 14265-44-2, 1310-73-2
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Colore Incolore
Densità 1.01g/mL
Da utilizzare con (applicazione) Uso in laboratorio, misurazioni del pH, tracciabilità a SRM da NIST
pH 12
Forma fisica Liquid
Quantità 1000 ml
Tipo di soluzione pH Buffer
Formulazione Fosfato-NaOH
Formula molecolare O4P
Odore Inodore
Imballaggio Polietilene
Tracciabilità a NIST
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K
Molecular Weight (g/mol) 94.97