Descrizione
- Glass shaft
- 3 x Ceramic junction
- Gel electrolyte
- Silamid™-reference system
- Sphere membrane
- A-Glass
- Length 120 mm, 12 mm dia.
- -5 to +80°C
- 0 to 14 pH
- A 7780 NTC30 DIN N
- Temperature sensor NTC 30 kOhm
- 1 m fixed cable with DIN + 4 mm banana plug
Specifica
Specifica
| Giunzione | 3 x Ceramic Junction |
| Materiale | Glass Shaft A-Glass |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Field measurements, drinks production |
| Include | Temperature sensor NTC 30 kOhm, 1 m fixed cable with DIN + 4 mm banana plug |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +80°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |