Learn More
SI Analytics™ Elettrodo pH combinato
Codice prodotto. 10558281 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
170 mm
170 mm
320 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Giunzione:
Diaframma in ceramica
Diaframma in platino
Diaframma per giunti a smeriglio
Ground Joint Diaphragm
Intervallo di temperatura (sistema metrico):
°°
-5°C to +100°C
Da 0 a 40 °C
Da 10 a 40 °C
Da –5 a 100 °C
Materiale:
H-Glass
Vetro A
Vetro H
Dimensione della confezione:
Pezzo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Giunzione Intervallo di temperatura (sistema metrico) Materiale unitSize
10558281 120 mm Diaframma in ceramica Da –5 a 100 °C Vetro A Pezzo
10342911 120 mm Diaframma in platino Da –5 a 100 °C Vetro A Pezzo
10131721 170 mm Diaframma in ceramica °° Vetro H Pezzo
10383001 170 mm Diaframma in ceramica Da –5 a 100 °C Vetro A Pezzo
10040171 170 mm Diaframma per giunti a smeriglio °° Vetro H Pezzo
10622832 170 mm Diaframma per giunti a smeriglio Da 0 a 40 °C Vetro A Pezzo
10131831 170 mm Diaframma per giunti a smeriglio Da 10 a 40 °C Vetro A Pezzo
10434261 170 mm Diaframma per giunti a smeriglio -5°C to +100°C Vetro A Pezzo
10057790 170 mm Diaframma in platino -5°C to +100°C Vetro A Pezzo
10189750 170 mm Diaframma in platino °° Vetro H Pezzo
10408992 320 mm Diaframma in ceramica °° Vetro H Pezzo
10403891 320 mm Diaframma in platino °° Vetro H Pezzo
10092812 600 mm Diaframma in platino °° Vetro H Pezzo
10492452 500 mm Diaframma in platino °° Vetro H Pezzo
10129052 170 mm Ground Joint Diaphragm °° H-Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10558281 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285100042
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Electrode is robust, durable, and easy to clean.
  • Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
  • Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
  • Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
  • Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Testa a spina
Giunzione Diaframma in ceramica
Materiale Vetro A
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo pH Combination Electrode
Riferimento interno Silamid™
Membrana Sfera
Modello N 6280
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da –5 a 100 °C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm