Learn More
SI Analytics™ Micro-elettrodo pH combinato con cavo fisso da 1 m
Codice prodotto. 10223461 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
DIN
DIN, 4 mm Banana Plug
Plug Head
spina BNC
Tipo:
Combination pH Micro Electrode
pH Combination Electrode
Membrana:
Cylinder
Spear
Sphere
Diametro (sistema metrico):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Tipo Membrana Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10223461 spina BNC Combination pH Micro Electrode Cylinder 3 mm Pezzo
10007900 DIN Combination pH Micro Electrode Cylinder 3 mm Pezzo
10087870 DIN Combination pH Micro Electrode Spear 5 mm Pezzo
10682551 DIN Combination pH Micro Electrode Sphere 5 mm Pezzo
10251203 DIN, 4 mm Banana Plug pH Combination Electrode Sphere 12/3 mm Pezzo
10467353 DIN pH Combination Electrode Cylinder 3 mm Pezzo
10359761 Plug Head Combination pH Micro Electrode Cylinder 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10223461 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285105632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    388.77€ / pezzi 1
    Risparmia 37.23€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Micro-Electrode is robust, durable, and easy to clean.
  • Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
  • Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
  • Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
  • Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore spina BNC
Giunzione Diaframma in platino
Materiale Vetro A
Intervallo di pH 7.0 ±0.3
Tipo Combination pH Micro Electrode
Riferimento interno Ag/AgCl
Membrana Cylinder
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5 to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) 96 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) 3 mm