Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH con connettore BNC
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Tipo | pH ROSS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Intervallo di pH | 13 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 80 °C °C |