Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH con connettore BNC
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Tipo | pH Electrode |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Intervallo di pH | 13 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | °° |