Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH con connettore BNC
Codice prodotto. p-8010294 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11779788
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With a pH range of 0 to 13, this pH electrode with BNC connector, is ideal for measuring pH in most laboratory and scientific environments.
  • Electrode pH glass body
  • pH Electrode with BNC Connector
  • Glass pH electrode, general laboratory use
  • Electrolyte KCl 4M + AgCl
Specifica
Tipi di connettore BNC
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo pH Electrode
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Intervallo di pH 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°