Learn More
pH Electrode fill solution 4M KCl saturated with AgCl, Jenway™
Codice prodotto. 11480579
Click to view available options
Quantità:
150 mL
Dimensione della confezione:
150mL
Codice prodotto. 11480579
Marca: Jenway 9995961
Protection and care for pH electrodes
  • Storage solution for pH electrodes
  • 150mL bottle
Specifica
Materiale o nome chimico ph Electrode Fill Solution
Descrizione 4M KCl, AgCl Saturated
Quantità 150 mL