Learn More
Jenway™ pH Electrodes
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Veloce conseguimento dell'equilibrio
- Tempi di risposta significativamente ridotti
- Riproducibilità notevolmente maggiore
- Deriva a lungo termine significativamente ridotta
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Tipo | Refillable Environmental Combination with Bulb End |
| Dimensioni (L x P x A) | 12 dia. x 120 mm L |
| Da utilizzare con (applicazione) | measurements at low temperatures or in solutions of low ionic strength, general purpose pH measurement and accuratae Q.C. or research work |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 11 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | °° |