Learn More
Fisherbrand™ pH Indicator Paper
Codice prodotto. p-7115456 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
0.5 to 5.5
9 to 13
Graduazioni:
0.5 pH
Dimensione della confezione:
4 unità
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15374174
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Measure pH simply and easily. Fisherbrand™ pH Indicator Papers produce a distinct color which is then matched with the color scale at specified intervals for easy, reliable readings. These ready-to-use indicator paper rolls are manufactured from high quality filter paper in a variety of pH ranges.
pH indicator papers are standard in many applications for easy, rapid and accurage pH readings. The paper rolls are supplied in plastic dispensing reels for easy use: just Tear, Dip & Read. (For weak or buffered solutions, place the strip against the side of a glass test tube, pour in the test solution and read the result through the glass.)
  • Supplied in plastic reels to ensure long term stability and protect against environmental conditions
  • Color scales perfectly match the reaction color of the paper for easy, accurate readings
  • Indicator paper is always ready to use and can be cut into any length
  • ISO 9001 quality control scheme ensures optimal quality and reliability
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001
Indicatore di colore Color Scale Wheel
Intervallo di pH 0.5 to 5.5
Formato Roll
Da utilizzare con (applicazione) pH measurement
Graduazioni 0.5 pH
Include 1 plastic dispensing wheel, 1 color scale, 4 rolls of indicator paper
Quantità 4 Each
Tipo pH Indicator Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 16.4 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.28 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 mm