Learn More
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Roll
Codice prodotto. 15950872 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
4 to 7
6.4 to 8
8 to 10
Dimensione della confezione:
4 unità
Codice prodotto. 15950872
Edge
Ready to use universal indicator papers are supplied in rotary lid boxes to ensure protection against external influences.
  • The reaction colour of the paper is compared with the enclosed colour scale and the pH is read off
  • Allows very simple pH measurement
  • Proven standard for many applications
Specifica
Intervallo di pH 6.4 to 8
Da utilizzare con (applicazione) pH testing
Graduazioni <6.4, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, >8.0
Tipo pH Indicator Paper