Learn More
Fisherbrand™ Strisce di cartine tornasole per pH
Codice prodotto. 10353641 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
0,3 - 2,3
42531
Da 0 a 6
Da 3.1 a 8.3
Da 5.1 a 7.2
Da 7 a 14
da 2 a 9
da 3.6 a 6.1
da 4.5 a 10
da 6 a 7.7
da 7.5 a 9.5
Dimensione della confezione:
100 unità
pezzi 100
Codice prodotto. 10353641
Edge
Per la misurazione diretta, rapida e semplice, del valore di pH sul punto di interesse. Le cartine indicatrici di pH Macherey-Nagel™ sono pronte all'uso in qualsiasi momento e non necessitano di calibrazione, impostazione o manutenzione. Sono quindi perfette in molteplici contesti, tra cui: laboratori chimici, industria, prodotti lattiero-caseari, produzione, università, scuole e lavorazione di alimenti.
Measure the pH value quickly and easily directly at the point of interest. Fisherbrand™ pH indicator paper sticks are ready to use at any time and don't need any calibration, set-up or maintenance. Therefore, they are perfect in a variety of environments such as: chemical laboratories, industry, dairies, production, universities, schools and food processing.
Strisce da 85 mm x 6 mm con cartine indicatrici differenti saldate su ciascuna striscia. Il pH viene determinato confrontando le cartine con la scala colorimetrica fornita. Le strisce sono sufficientemente lunghe da evitare il contatto tra le dita e i campioni da analizzare.
  • Eccellenti capacità di misurazione in completa sicurezza per l'intervallo di pH indicato
  • La scala di colori sulla scatola di strisce per test consente un confronto esatto con il colore ottenuto sul tampone della striscia reattiva
  • L'indicatore è legato in modo covalente ai tamponi e non si propaga nel campione, dove può rimanere per un tempo indefinito senza pericolo di contaminazioni
  • L'impugnatura in plastica idrofobica protegge l'operatore dal contatto con il campione e consente di effettuare il test del pH in vasi stretti e profondi
  • Prodotto confezionato in una scatola piatta per essere riposto nella tasca
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Intervallo di pH da 3.6 a 6.1
Include Schema di comparazione colorimetrica
Quantità 100 bastoncini
Tipo Strisce di carta indicatrici di pH