Learn More
Fisherbrand™ Strisce di cartine tornasole per pH
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
0,3 - 2,3
42531
Da 0 a 6
Da 3.1 a 8.3
Da 5.1 a 7.2
Da 7 a 14
da 2 a 9
da 3.6 a 6.1
da 4.5 a 10
da 6 a 7.7
da 7.5 a 9.5
Dimensione della confezione:
100 unità
pezzi 100
Descrizione
Measure the pH value quickly and easily directly at the point of interest. Fisherbrand™ pH indicator paper sticks are ready to use at any time and don't need any calibration, set-up or maintenance. Therefore, they are perfect in a variety of environments such as: chemical laboratories, industry, dairies, production, universities, schools and food processing.
Strisce da 85 mm x 6 mm con cartine indicatrici differenti saldate su ciascuna striscia. Il pH viene determinato confrontando le cartine con la scala colorimetrica fornita. Le strisce sono sufficientemente lunghe da evitare il contatto tra le dita e i campioni da analizzare.
- Eccellenti capacità di misurazione in completa sicurezza per l'intervallo di pH indicato
- La scala di colori sulla scatola di strisce per test consente un confronto esatto con il colore ottenuto sul tampone della striscia reattiva
- L'indicatore è legato in modo covalente ai tamponi e non si propaga nel campione, dove può rimanere per un tempo indefinito senza pericolo di contaminazioni
- L'impugnatura in plastica idrofobica protegge l'operatore dal contatto con il campione e consente di effettuare il test del pH in vasi stretti e profondi
- Prodotto confezionato in una scatola piatta per essere riposto nella tasca
Specifica
Specifica
| Intervallo di pH | Da 5.1 a 7.2 |
| Include | Schema di comparazione colorimetrica |
| Quantità | 100 bastoncini |
| Tipo | Strisce di carta indicatrici di pH |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur