Learn More
Macherey-Nagel™ pH Indicator Papers, Refill
Codice prodotto. 10373451 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
9 to 13
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 10373451
Marca: Macherey-Nagel™ 90233
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The longstanding, appreciated standard for many pH testing applications.
  • pH indicator papers have been on the market for decades and are the appreciated standard for many applications
  • For each pH value these papers show a single color which can be matched with the color scale at intervals of 0.2–1 pH unit
Specifica
Intervallo di pH 9 to 13
Quantità 1 x 5 m x 7 mm Spool
Tipo pH Indicator Paper, Refill
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Larghezza (sistema metrico) 7 mm