Learn More
Mettler Toledo™ pH/Ion Meter SevenDirect SD50
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17530996 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo di sonda:
Expert Pro-ISM
Micro Pro-ISM
Not included
Pure Pro-ISM
Routine Pro-ISM
Science Pro-ISM
perfectION Fluoride
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17530996
Marca: Mettler Toledo™ 30671546
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The SevenDirect SD50 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH, ORP and ion concentrations. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • Facilità d'uso
  • L'ampio touchscreen a colori consente di eseguire misure dirette e di inserire facilmente i dati. Le istruzioni guidano gli utenti attraverso il processo di taratura del sensore.
  • Traccia i tuoi risultati
  • Lo strumento memorizza data e ora, ID del campione e del sensore a ogni misura e stampa o esporta automaticamente i record.
  • Robusto
  • Il vano connettore chiuso e la cappottina mantengono lo strumento al sicuro da polvere e fuoriuscite, anche con i sensori collegati (IP54 in uso).
  • Sensore di pH resistente all'errore alcalino
  • InLab Routine-Pro ISM è un sensore di pH/temperatura in vetro, ricaricabile e resistente agli agenti chimici. La membrana di vetro HA riduce al minimo gli errori alcalini e lo rende particolarmente adatto alla misura con valori di pH elevati.
  • Braccio portaelettrodo per un funzionamento efficiente
  • Il braccio portaelettrodo EasyPlace semplifica il posizionamento del sensore nel contenitore del campione o della soluzione tampone. Posizioni dedicate per la pulizia e la conservazione supportano una corretta gestione del sensore. I movimenti verticali e orizzontali facilitano un posizionamento preciso, anche con una sola mano.
  • Protezione delle impostazioni
  • La gestione degli utenti a due livelli protegge le impostazioni più importanti. Gli operatori mantengono la flessibilità di impostare preferenze individuali come la lingua e la luminosità dello schermo.
  • Display adattabile alle vostre esigenze
  • Possibilità di visualizzare informazioni dettagliate della misura su una schermata o solo il risultato, massimizzando la risoluzione con la modalità uFocus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (ioni) 0.5 %
Precisione (mV) 0.1 mV
Precisione (pH) 0.002
Dettagli di gestione dei dati Chiave USB; PC; Stampante
Descrizione SevenDirect SD50 HA Kit
Canali Monocanale
Tipo di display TFT a colori da 7 in.
Protezione IP IP54
Measurement Modes pH
Intervallo (mV) -2000 to 2000 mV
Intervallo (pH) -2.000 to 20.000
Risoluzione (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperature Range (Metric) -30°C to +130°C
Include InLab Routine-Pro ISM pH/Temperature Sensor
Memoria 2.000 misure standard
Tipo di sonda Routine Pro-ISM
Product Type Kit di misura pronto all'uso
Intervallo (ioni) -2,000 to 20,000 pX, 0 to 999,999 mg/L (ppm)
Risoluzione (ioni) 3 o 4 cifre (intervallo automatico)
Risoluzione (mV) 1, 0.01 mV
Risoluzione (ORP) 1, 0.01
Precisione termica ±0.1°C between 0°C and 100°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22°F to +266°F
Risoluzione temperatura 0.1°C
Dimensioni (L x P x A) 195 x 205 x 65 mm
Peso (sistema imperiale) 1.9 lb.
Peso (sistema metrico) 850 g