Descrizione
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Macherey Nagel™ Blue Litmus Paper is comprised of completely impregnated indicator paper.
- Color change from blue to red
- Store in a cool, dry place
- Avoid exposure to sunlight and moisture
- Serves in neutralization reactions to check whether the change from acid to alkaline or vice versa has taken place
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Blu-rosso |
| Intervallo di pH | 42587 |
| Formato | Strisce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione della reazione acida e alcalina |
| Quantità | 100 Pack |
| Tipo | Carta pH |