Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo:
SevenDirect SD20 HA Kit
SevenDirect SD20 Kit
SevenDirect SD20 LowVol Kit
SevenDirect SD20 Organic Kit
SevenDirect SD20 Pure H2O Kit
SevenDirect SD20 Solids Kit
SevenDirect SD20 Stirrer Kit
SevenDirect SD20 Viscous Kit
SevenDirect SD20, Meter Only
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Facilità d'uso
- L'ampio touchscreen a colori consente di eseguire misure dirette e di inserire facilmente i dati. Le istruzioni guidano gli utenti attraverso il processo di taratura del sensore.
- Traccia i tuoi risultati
- Lo strumento memorizza data e ora, ID del campione e del sensore a ogni misura e stampa o esporta automaticamente i record.
- Robusto
- Il vano connettore chiuso e la cappottina mantengono lo strumento al sicuro da polvere e fuoriuscite, anche con i sensori collegati (IP54 in uso).
- Sensore di pH specifico per campioni liquidi
- InLab Expert-Pro ISM è un sensore di pH/temperatura robusto e affidabile. Il suo elettrolita polimerico previene l'occlusione del diaframma e non necessita di riempimento..
- Braccio portaelettrodo per un funzionamento efficiente
- Il braccio portaelettrodo EasyPlace semplifica il posizionamento del sensore nel contenitore del campione o della soluzione tampone. Posizioni dedicate per la pulizia e la conservazione supportano una corretta gestione del sensore. I movimenti verticali e orizzontali facilitano un posizionamento preciso, anche con una sola mano.
- Protezione delle impostazioni
- La gestione degli utenti a due livelli protegge le impostazioni più importanti. Gli operatori mantengono la flessibilità di impostare preferenze individuali come la lingua e la luminosità dello schermo.
- Display adattabile alle vostre esigenze
- Il braccio portaelettrodo EasyPlace semplifica il posizionamento del sensore nel contenitore del campione o della soluzione tampone. Posizioni dedicate per la pulizia e la conservazione supportano una corretta gestione del sensore. I movimenti verticali e orizzontali facilitano un posizionamento preciso, anche con una sola mano.
- Agitatore con controllo completo
- L'agitazione aumenta l'omogeneità dei campioni e l'affidabilità dei risultati. L'agitatore magnetico EasyMix è in grado di miscelare volumi di campione fino a 10 litri, in modalità manuale o controllata dal metodo.
Specifica
Specifica
| Include | Instrument, power s upply, protective cover, Get Started guide, electrode holder EasyPlace, appropriate electrode, calibration solutions, EasyMix magnatic stirrer |
| Precisione (Temperatura) | ±0.1°C between 0°C and 100°C |
| Precisione (mV) | 0.1 mV |
| Precisione (pH) | 0.002 |
| Dettagli di gestione dei dati | Chiave USB; PC; Stampante |
| Measurement Modes | pH with mV and Temperature |
| Calibrazione | Linear/Segmented |
| Intervallo (pH) | -2 to 20 |
| Risoluzione (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Intervallo (mV) | -2000 to 2000 mV |
| Vedi altri risultati |