Learn More
BINDER™ pH-neutral Detergent
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory
Specifica
Specifica
| Product Type | Detergent |
| Color-coded | No |
| Forma | Clear Liquid |
| pH | Neutral |
| Scent | Original |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Filtrato | Filtered |
| Vedi altri risultati |