Learn More
Macherey-Nagel™ Carta pH
Codice prodotto. 10559641 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
0.5 - 5.5
1 to 14
3.8 to 5.8
42380
42467
5.4 to 7
5.5 - 9
6.4 to 8
7.2 to 9.7
9 to 13
Dimensione della confezione:
5 M
5m
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10559641
Marca: Macherey-Nagel™ 90209
Per misurare facilmente il pH. La cartina pH Macherey-Nagel™ viene fornita in formato circolare con un'ampia gamma di intervalli di pH.
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
  • Universal and special indicator papers - simple pH measurement
  • Universal and special indicator papers supplied in plastic reels that ensure protection against external influences .
  • Always ready for use .
  • The reaction color of the paper is compared with the color scale and read the pH . Allows a very simple pH measurement .
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001
Intervallo di pH 5.5 - 9
Formato Rullo
Graduazioni 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Quantità 1 ciascuno
Tipo Carta pH