Learn More
YSI™ Sensori per pH e pH/ORP per sistema multisonda modello 556
Click to view available options
Tipo:
Sonda per pH e pH/ORP
pH Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sensore sostituibile dall'utente, per sostituzioni rapide quando necessario
- Non richiede l'uso di utensili
Specifica
Specifica
| Tipo | pH Probe |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aquaculture, agriculture, chemistry, food and beverage, wine-making and water-testing, for scientific applications |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | YSI model 556 handheld multi probe meter |
| Include | Storage bottle with storage solution |