Learn More
YSI™ Sensori per pH e pH/ORP per sistema multisonda modello 556
Codice prodotto. p-193053
Click to view available options
Tipo:
Sonda per pH e pH/ORP
pH Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11970115
Marca: YSI™ 005565
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure pH and pH & ORP/Redox quickly and easily
  • Sensore sostituibile dall'utente, per sostituzioni rapide quando necessario
  • Non richiede l'uso di utensili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Sonda per pH e pH/ORP
Da utilizzare con (applicazione) Acquacoltura, agricoltura, chimica, alimenti e bevande, vinificazione e analisi delle acque, applicazioni scientifiche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore portatile multisonda YSI modello 556
Include Flacone da conservazione con soluzione da conservazione