Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH/Pt1000
Codice prodotto. p-8000489 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Spina BNC
Spina DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11709808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elettrodo a gel con corpo in rivestimento epossidico antiurto e testina protetta per analisi sul campo, ideale per la misurazione di 2 parametri: pH e temperatura.
  • A single probe for the measurement of 2 parameters pH and temperature
  • Pt1000 sensor compatible with pH meters 
  • Gel electrode with anti-shock epoxy body and protected head for the field
  • Laboratory electrolyte glass electrode liquid
  • Supplied with 1 m cable BNC or DIN plug for pH and 2 banana plugs 4 mm for the temperature
Specifica
Tipi di connettore Spina BNC
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Intervallo di pH da 0 a 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 80 °C