Learn More
Macherey-Nagel™ Carta pH al rosso litmus
Codice prodotto. 30503525 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
42498
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30503525
Marca: Macherey-Nagel™ 91108
Determine acidity or alkalinity with a quick and easy assay. Macherey Nagel™ pH Red Litmus Paper changes from red to blue as conditions change from acidic to alkaline.
Recommended application:
  • General test for acidic or alkaline reaction
  • Serves in neutralisation reactions to check whether the change from acid to alkaline or vice versa has taken place
  • Litmus paper is the bestknown indicator paper
Chemistry:
  • Litmus is a natural product containing a mixture of substances
  • It is extracted from lichen and probably represents the oldest known indicator dye
Specifica
Indicatore di colore Rosso-blu
Intervallo di pH 42498
Formato Bobina
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione della reazione acida e alcalina
Quantità 1 ciascuno
Tipo Carta pH
Lunghezza (sistema metrico) 5000 mm
Larghezza (sistema metrico) 7 mm