Learn More
Lovibond™ pH and Temperature Electrode
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Enables automatic temperature compensation during pH and redox measurement. Lovibond™ pH and Temperature Electrode is a type 230, plastic/gel-filled combined sensor for use with the Lovibond™ SensoDirect pH200 pH/Redox/Temperature Meter.
- For use with SensoDirect pH200 pH/Redox/Temperature meter
- Automatically detected for automatic temperature compensation
- Temperature sensor: NTC 30 kOhm
- DIN 19262 plug
- Plastic, gel filled
- Set of 1
Order Info
ForUseWithApplication
Specifica
Specifica
| Precisione (pH) | ±0.01 pH |
| Precisione (Temperatura) | ±0.2°C (at 0°C to 50°C); otherwise ±0.4°C |
| Tipi di connettore | BNC |
| Tipo | Combined pH and Temperature Electrode |
| Da utilizzare con (applicazione) | pH or temperature monitoring |
| Materiale | Plastic with gel electrolyte |
| Modello | Type 230 |
| Intervallo di pH | 0.00 to 14.00 |
| Risoluzione (pH) | 0.01 pH |
| Risoluzione (temperatura) | 0.1°C |
| Vedi altri risultati |